Learn More
Benzoguanamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420711 2500 g 2500 g
11394589 100 g 100 g
11410711 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420711 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20157.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-76-9 | C9H9N5 | 187.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-76-9
Fórmula molecular C9H9N5
Peso molecular (g/mol) 187.21
Número MDL MFCD00023187
Clave InChI GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoguanamine, 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, benzoguanimine, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-phenyl, usaf rh-5, 2,4-diamino-6-phenyl-s-triazine, 2-phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-diamino-2-phenyl-s-triazine, benzoguanamine van, s-triazine, 2,4-diamino-6-phenyl
PubChem CID 7064
Nombre IUPAC 6-Fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES NC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoguanamine
Punto de fusión 225°C to 228°C
Cantidad 2500 g
Beilstein 153223
Índice Merck 14,1089
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.21
Porcentaje de pureza 99%