Learn More
Benzofuroxano, TRC
Código de producto. 30346928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346928 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30346928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20368025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzofuroxan
CAS 480-96-6
Fórmula molecular C6H4N2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzofurazan Oxide, Benzofurazan 1-Oxide, Benzofurazan N-Oxide, Benzofuroxan, Benzofuroxane, KIH 403, NSC 19930
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O2/c9-8-6-4-2-1-3-5(6)7-10-8/h1-4H
SMILES [O-][n+]1onc2ccccc12
Nombre IUPAC 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-io
Peso molecular (g/mol) 136.11