Learn More
Benzofurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397636 1 g 1 g
11307646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11229.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 273-09-6 | C6H4N2O | 120.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 273-09-6
Fórmula molecular C6H4N2O
Peso molecular (g/mol) 120.111
Número MDL MFCD00068064
Clave InChI AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
Nombre IUPAC 2,1,3-benzoxadiazol
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzofurazan
Punto de fusión 52°C to 55°C
Punto de ebullición 80°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 112261
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 97%