Learn More
Éster de pinacol de ácido benzofurazan-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407755 250 mg 250 miligramos
11426660 1 g 1 g
11436660 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29358.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1073355-14-2 | C12H15BN2O3 | 246.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073355-14-2
Fórmula molecular C12H15BN2O3
Peso molecular (g/mol) 246.07
Número MDL MFCD09842717
Clave InChI MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001
PubChem CID 46738004
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,1,3-benzoxadiazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 87°C to 88°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.07
Porcentaje de pureza 97%