Learn More
Cloruro de benzofurazan-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490588 5 g 5 g
15400598 250 mg 250 miligramos
15480588 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54275.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218.611 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114322-14-4
Fórmula molecular C6H3ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 218.611
Número MDL MFCD00068072
Clave InChI SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735446
Nombre IUPAC cloruro de 2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonilo
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.61
Porcentaje de pureza 97%