Learn More
Benzofurano, TRC
Código de producto. 30343314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343314 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30343314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20358025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C8 H6 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES o1ccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-benzofurano
Peso molecular (g/mol) 118.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0419
Porcentaje de pureza >95