Learn More
Ácido benzofurano-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30137094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137094 1 g 1 g
30012110 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2854201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77095-51-3
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo 6-Benzofurancarboxylic Acid;
Nombre IUPAC 1-benzofurano-6-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc2ccoc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzofuran-6-carboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-12-8(6)5-7/h1-5H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0317