Learn More
Benzofuran-3(2H)-ona, TRC
Código de producto. 30343122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343122 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB285433500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzofuran-3(2H)-one
CAS 7169-34-8
Fórmula molecular C8H6O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-3-one, 2,3-Dihydro-3-oxobenzofuran, 2,3-Dihydrobenzofuran-3-one, Benzo[b]furan-3(2H)-one, Benzofuran-3(2H)-one, Benzofuran-3-one, Coumaran-3-one, Coumaranone, NSC 512726, beta-Coumaranone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1COc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-benzofuran-3-ona
Peso molecular (g/mol) 134.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0368