Learn More
Benzofurano (1mg/ml en diclorometano), TRC
Código de producto. 30390767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30390767 10 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30390767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT116010X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Fórmula molecular C8 H6 O
Cantidad 10 x 1 mL
Sinónimo 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES o1ccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-benzofurano
Peso molecular (g/mol) 118.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0419
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzo(b)furan 1 mg/mL