Learn More
Benzoestrol, TRC
Código de producto. 17990865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990865 10 mg 10 miligramos
17980975 5 mg 5 miligramos
17900985 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20355010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-95-0
Fórmula molecular C20 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 298.42
Sinónimo Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-3-methyl-1,3-propanediyl)bis-, Benzestrol (6CI), Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-3-methyltrimethylene)di- (7CI,8CI), 4,4'-(1,2-Diethyl-3-methyl-1,3-propanediyl)bis[phenol], 3-Ethyl-2,4-bis(p-hydroxyphenyl)hexane, 4,4'-(1,2-Diethyl-3-methyltrimethylene)diphenol, Benzoestrol, Chemestrogen, NSC 408889, Octestrol, Octoestrol, Octofollin, Oktestrol, Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-3-methyl-1,3-propanediyl)bis-, Benzestrol (6CI), Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-3-methyltrimethylene)di- (7CI,8CI), 4,4'-(1,2-Diethyl-3-methyl-1,3-propanediyl)bis[phenol], 3-Ethyl-2,4-bis(p-hydroxyphenyl)hexane, 4,4'-(1,2-Diethyl-3-methyltrimethylene)diphenol, Benzoestrol, Chemestrogen, NSC 408889, Octestrol, Octoestrol, Octofollin, Oktestrol
Nombre IUPAC 4-[3-etil-4-(4-hidroxifenil)hexan-2-il]fenol
SMILES CCC(C(C)c1ccc(O)cc1)C(CC)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoestrol
Nombres de analitos o componentes Benzoestrol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O2/c1-4-19(14(3)15-6-10-17(21)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(22)13-9-16/h6-14,19-22H,4-5H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1933
Porcentaje de pureza >95%