Learn More
Benzoestrol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoestrol |
| CAS | 85-95-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzoestrol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C20 H26 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O2/c1-4-19(14(3)15-6-10-17(21)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(22)13-9-16/h6-14,19-22H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C(C)c1ccc(O)cc1)C(CC)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[3-etil-4-(4-hidroxifenil)hexan-2-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |
| Mostrar más |