Learn More
Clorhidrato de benzoctamina, TRC
Código de producto. 30133472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133472 100 mg 100 miligramos
17914105 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB198200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10085-81-1
Fórmula molecular C18 H19 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 285.81
Sinónimo 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC N-Metil-9,10-etanol-antraceno-9(10H)-cloruro de metanamina
SMILES Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoctamine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1284