Learn More
Clorhidrato de benzoctamina, LoGiCal
Código de producto. 30462420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462420 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462420 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1829.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzoctamine Hydrochloride
CAS 10085-81-1
Nombres de analitos o componentes Benzoctamine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Nombre IUPAC Clorhidrato de N-metil-9,10-etanoantraceno-9(10H)-metanamina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285,1284 g/mol