Learn More
Benzocaína, TRC
Código de producto. 30132624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132624 100 g 100 g
30041068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB202970100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-09-7
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Sinónimo Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anbesol, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Benzocaine, Diet Ayds, Et-PABA, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 100 g