Learn More
Benzocaína ND-Fructosido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzocaine N-D-Fructoside |
| CAS | 78306-17-9 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO7/c1-2-22-14(21)9-3-5-10(6-4-9)16-15(8-18)13(20)12(19)11(7-17)23-15/h3-6,11-13,16-20H,2,7-8H2,1H3/t11-,12-,13+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(N[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]amino]benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 327.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1318 |