Learn More
Metanetiosulfonato de benzocaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzocaine Methanethiosulfonate |
| CAS | 212207-24-4 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4S2/c1-17(13,14)16-7-6-15-10(12)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6-7,11H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de 2-metilsulfonilsulfaniletilo |
| Peso molecular (g/mol) | 275.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0286 |