Learn More
Benzocaína, Lipomed
Código de producto. 30460668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460668 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30460668 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMBZC945FB50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Benzocaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
CAS 94-09-7
Nombres de analitos o componentes 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Sinónimo 4-Aminobenzoic Acid Imp. B (EP), Benzocaine, Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8 CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Diet Ayds, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline, 4-Aminobenzoic Acid Impurity B
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 165.19
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165,079 g/mol