Learn More
Acetilsalicilamida de benzocaína, Mikromol™
Código de producto. 17974076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17974076 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17974076 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0094.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetilsalicilamida de benzocaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzocaine Acetylsalicylamide
CAS 23437-10-7
Nombres de analitos o componentes Benzocaine Acetylsalicylamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H17 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzocaine Acetylsalicylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NO5/c1-3-23-18(22)13-8-10-14(11-9-13)19-17(21)15-6-4-5-7-16(15)24-12(2)20/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,21)
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC 4-[(2-acetiloxibenzoil)amino]benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 327.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1107 g/mol