Learn More
Benzobiciclón 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324601 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324601 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10536800AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzobicyclon
CAS 156963-66-5
Nombres de analitos o componentes Benzobicyclon
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C22 H19 Cl O4 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, SB 500, SB 500 (herbicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19ClO4S2/c1-29(26,27)16-9-10-17(18(23)12-16)21(25)19-20(24)13-7-8-14(11-13)22(19)28-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,9-10,12-14H,7-8,11H2,1H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2=C(Sc3ccccc3)[C@H]4CC[C@H](C4)C2=O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC (1S,5R)-3-(2-cloro-4-metilsulfonilbenzoil)-2-fenilsulfanilbiciclo[3.2.1]oct-2-en-4-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 446.97
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0413 g/mol