Learn More
Fluoranteno de benzo[k]fluoretino, TRC
Código de producto. 18081830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18081830 1 g 1 g
18013120 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18081830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2035601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207-08-9
Fórmula molecular C20 H12
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo Benzo[k]fluoranthene, 11,12-Benzofluoranthene, 2,3,1',8'-Binaphthylene, 8,9-Benzfluoranthene, 8,9-Benzofluoranthene, Dibenzo[b,jk]fluorene
Nombre IUPAC benzo[k]fluoranteno
SMILES c1ccc2cc3c(cc2c1)c4cccc5cccc3c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(k)fluoranthene
Nombres de analitos o componentes Benzo(k)fluoranthene
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0939
Porcentaje de pureza >95%