Learn More
Benzo[k]fluoranteno-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo(k)fluoranthene D12 |
| CAS | 93952-01-3 |
| Fórmula molecular | C20 2H12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[k]fluoranthene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 (ACI), Benzo[k]fluoranthene-d12 (9CI), Benzo[k]fluoranthene D12, Benzo[k]fluoranthene-D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c(c([2H])c2c1[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c3c45 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[k]fluoranteno |
| Peso molecular (g/mol) | 264.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1692 |