Learn More
Benzo[k]fluoranteno-7,12-dicarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile |
| CAS | 72851-41-3 |
| Fórmula molecular | C22 H10 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile, 7,12-Dicyanobenzo[k]fluoranthene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H10N2/c23-11-18-14-7-1-2-8-15(14)19(12-24)22-17-10-4-6-13-5-3-9-16(20(13)17)21(18)22/h1-10H |
| SMILES | N#Cc1c2c3cccc4cccc(c2c(C#N)c5ccccc15)c34 |
| Nombre IUPAC | benzo[k]fluoranteno-7,12-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 302.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0844 |