Learn More
Benzo[h]quinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463388 1 g 1 g
11473388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17794.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 230-27-3 | C13H9N | 179.222 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 230-27-3
Fórmula molecular C13H9N
Peso molecular (g/mol) 179.222
Número MDL MFCD00004984
Clave InChI WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline
PubChem CID 9191
Nombre IUPAC benzo[h]quinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[h]quinoline
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 233°C (47 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 120249
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%