Learn More
Benzo[ghi]perileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[ghi]perylene |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0939 |
| Porcentaje de pureza | >95% |