Learn More
Benzo[ghi]perileno, TRC
Código de producto. 17922965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922965 5 g 5 g
17915065 25 mg 25 miligramos
17991975 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2077005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191-24-2
Fórmula molecular C22 H12
Peso molecular (g/mol) 276.33
Sinónimo Benzo[ghi]perylene, 1,12-Benzoperylene, 1,12-Benzperylene, NSC 89275
Nombre IUPAC Benzo[g,h,i]perileno
SMILES c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[ghi]perylene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0939
Porcentaje de pureza >95%