Learn More
Benzo[ghi]perileno, 98+%
Código de producto. 10498430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10498430 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10105643 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10206523 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10498430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00€
    360.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 64.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 191-24-2 | C22H12| 276,33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191-24-2
Fórmula molecular C22H12
Peso molecular (g/mol) 276.33
Número MDL MFCD00004135
Clave InChI GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[ghi]perylene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 276.0°C to 280.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición >500.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.33
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales de aguja o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo[ghi]perylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RU– Solo para uso en investigación