Learn More
Benzo[ghi]perileno, 98+%
Código de producto. 10206523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206523 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
10105643 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10498430 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105550250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 191-24-2 | C22H12| 276,33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191-24-2
Fórmula molecular C22H12
Peso molecular (g/mol) 276.33
Número MDL MFCD00004135
Clave InChI GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[ghi]perylene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 276.0°C to 280.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición >500.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.33
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales de aguja o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo[ghi]perylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RU– Solo para uso en investigación