Learn More
Benzo[g,h,i]perileno-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo(g,h,i)perylene D12 |
| CAS | 93951-66-7 |
| Fórmula molecular | C22 2H12 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Benzo[ghi]perylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Benzo[ghi]perylene-d12 (9 CI), Perdeuterated benzo[ghi]perylene, Benzo[g,h,i]perylene D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c6c(c1[2 H])c2c3c4c56 |
| Nombre IUPAC | Benzo[ghi]perileno-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 |
| Peso molecular (g/mol) | 288.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1692 g/mol |
| Mostrar más |