Learn More
Benzo[g]criseno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15572383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15572383 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15572383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460270010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[g]chrysene
CAS 196-78-1
Punto de fusión 126.0°C
Punto de ebullición 525.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H14
Cantidad 1 g
Sinónimo benzo g chrysene, benzo a triphenylene, naphthophenanthrene, unii-e7mq64xu75, 1,2,3,4-dibenzphenanthrene, 1,2,3,4-dibenzophenanthrene, 1,2:3,4:7,8-tribenznaphthalene, benzochrysene, acmc-20gx0y
Clave InChI JZOIZKBKSZMVRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Peso molecular (g/mol) 278.35
PubChem CID 9140
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo[g]chrysene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación