Learn More
Benzo(e)pireno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12929434 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
12929434 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 12929434 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S440
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(e)pyrene
Envase Ampolla
CAS 192-97-2, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C20H12
Clave InChI TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C5=C(C=CC=C25)C=C4
Nombre IUPAC benzo[e]pireno
Peso molecular (g/mol) 252.316
PubChem CID 9128
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34567
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo(e)pyrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, Benzo[e]pyrene