Learn More
Benzo[e]pireno-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[e]pyrene D12 |
| CAS | 205440-82-0 |
| Fórmula molecular | C20 2H12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[e]pyrene-d12 (9CI), Benzo(e)pyrene D12, Benzo[e]pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[e]pireno |
| Peso molecular (g/mol) | 264.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1692 |