Learn More
Benzo[e]pireno-d12, CDN
Código de producto. 30320495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30320495 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320495 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND22970.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[e]pyrene D12
CAS 205440-82-0
Fórmula molecular C20 2H12
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Benzo[e]pyrene-d12 (9 CI), Benzo(e)pyrene D12, Benzo[e]pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c5c34
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[e]pireno
Peso molecular (g/mol) 264.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1692 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity