Learn More
Benzo[d]tiazol-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[d]thiazol-4-amine |
| CAS | 1123-51-9 |
| Fórmula molecular | C7H6N2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-2-1-3-6-7(5)9-4-10-6/h1-4H,8H2 |
| SMILES | C1=CC(=C2C(=C1)SC=N2)N |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzotiazol-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0252 |