Learn More
Benzo[d]tiazol-4-amina, TRC
Código de producto. 30340509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30340509 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30340509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13053050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Benzo[d]thiazol-4-amine
CAS 1123-51-9
Fórmula molecular C7H6N2S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-2-1-3-6-7(5)9-4-10-6/h1-4H,8H2
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)SC=N2)N
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-4-amina
Peso molecular (g/mol) 150.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0252
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.