Learn More
Cloruro de benzo[d]isoxazol-3-il-metanosulfonilo, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[d]isoxazol-3-yl-methanesulfonyl chloride |
| CAS | 73101-65-2 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonyl chloride, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulfonyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,2-benzoxazol-3-ilmetanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 231.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.9757 |