Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10191212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10191212 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10553052 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10191212 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01278DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 21725-69-9
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.122
Número MDL MFCD00125030
Clave InChI QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[d]isoxazol-3-ol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 95%