Learn More
Benzo[c]fenfreneno, TRC
Código de producto. 30135942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135942 5 mg 5 miligramos
30132517 50 mg 50 miligramos
17990945 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1219005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195-19-7
Fórmula molecular C18 H12
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo Benzo[c]phenanthrene (8CI, 9CI, ACI), 3,4-Benzophenanthrene, Benzo[e]phenanthrene, Tetrahelicene
Nombre IUPAC benzo[c]fentreeno
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3ccc4ccccc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(c)phenanthrene
Nombres de analitos o componentes Benzo(c)phenanthrene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12/c1-3-7-16-13(5-1)9-11-15-12-10-14-6-2-4-8-17(14)18(15)16/h1-12H
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0939