Learn More
Benzo[c]fenantreno-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[c]phenanthrene-d5 |
| CAS | 1795011-61-8 |
| Fórmula molecular | C18 D5 H7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3,4-Benzophenanthrene-d5, Benzo[e]phenanthrene-d5, Tetrahelicene-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12/c1-3-7-16-13(5-1)9-11-15-12-10-14-6-2-4-8-17(14)18(15)16/h1-12H/i1D,3D,5D,7D,9D |
| SMILES | [2H]c1cc2ccc3ccccc3c2c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c14 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuteriobenzo[c]fenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 233.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.125 |