Learn More
Benzo[b]tiofeno, TRC
Código de producto. 30335129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30335129 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30335129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20687025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene
CAS 95-15-8
Fórmula molecular C8 H6 S
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Benzothiophene, 1-Thiaindene, 2,3-Benzothiophene, Benzothiofuran, Benzothiophen, Benzothiophene, NSC 47196, Thianaphthen, Thianaphthene, Thionaphthene, Benzo[b]thiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES c1ccc2sccc2c1
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno
Peso molecular (g/mol) 134.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.019