Learn More
Benzo[b]tiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479443 100 g 100 g
11459443 5 g 5 g
11469443 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12328.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.196 g/mol
Benzo[b]thiophene is used in the preparation of 2-thianapthenylphenyllithium, via metalation by n-butyllithium. It is used in organic as well as pharmaceutical industry as a component in the synthesis of raloxifene, a breast cancer therapeutic, or hydrodesulfurization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzo[b]tiofeno se utiliza en la preparación de 2-tianaftenilfenillitio, vía metalación por n-butillitio. Se utiliza en la industria orgánica y farmacéutica como un componente en la síntesis de raloxifeno, un cáncer de mama terapéutico, o reacciones de hidrodesulfurización.
Solubilidad
Soluble en agua (0,13 g/l a 20 °C), cloroformo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-15-8
Fórmula molecular C8H6S
Peso molecular (g/mol) 134.196
Número MDL MFCD00005864
Clave InChI FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
PubChem CID 7221
ChEBI CHEBI:35858
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene
Punto de fusión 28°C to 32°C
Densidad 1.149
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 80580
Índice Merck 14,9303
Información de solubilidad Soluble in water (0.13g/L at 20°C),chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.2
Porcentaje de pureza ≥98%