Learn More
Cloruro de benzo[b]tiofeno-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437898 250 mg 250 miligramos
15427898 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61368.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18494-87-6 | C8H5ClO2S2 | 232.696 g/mol
Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benzo[b]tiofeno-3-sulfonil se utiliza como un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,091 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18494-87-6
Fórmula molecular C8H5ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 232.696
Número MDL MFCD02681897
Clave InChI WYYRQMZTUXFUTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonylchloride, benzo b thiophene-3-sulphonyl chloride, pubchem14540, 3-chlorosulphonyl-benzothiophene, benzothiophene-3-sulfonylchloride, 3-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, benzo b thiophen-3-ylchlorosulfone
PubChem CID 2776340
Nombre IUPAC cloruro de 1-benzotiofeno-3-sulfonilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 1285265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.091g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.71
Porcentaje de pureza 97%