Learn More
Ácido benzo[b]tiofeno-3-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467857 25 g 25 g
11474540 1 g 1 g
11484540 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50105.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5381-25-9 | C9H6O2S | 178.205 g/mol
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benzo[b]tiofeno-3-carboxílico se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5381-25-9
Fórmula molecular C9H6O2S
Peso molecular (g/mol) 178.205
Número MDL MFCD01846406
Clave InChI DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
Nombre IUPAC ácido 1-benzotiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Punto de fusión 174°C to 176°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.22
Porcentaje de pureza 96%