Learn More
Hidrato de hidrocloruro de benzo[b]tiofeno-3-carboxamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 465515-36-0 |
| Fórmula molecular | C9H8N2S.HCl.H2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzo[b]thiophene-3-carboximidamide, hydrochloride, hydrate (1:1:1), Benzo[b]thiophene-3-carboximidamide, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2S.ClH.H2O/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5H,(H3,10,11);1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.NC(=N)c1csc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-benzotiofen-3-carboximidamida; hidrato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 230.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0281 |