Learn More
Éster de pinacol de ácido benzo[b]tiofeno-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469365 250 mg 250 miligramos
15459365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51876.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 171364-86-6 | C14H17BO2S | 260.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171364-86-6
Fórmula molecular C14H17BO2S
Peso molecular (g/mol) 260.158
Número MDL MFCD11110552
Clave InChI LTSGSDOTQABJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene-3-boronic acid pinacol ester, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, benzo b thiophene, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro lane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-benzo b thiophen-3-yl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 10658979
Nombre IUPAC 2-(1-benzotiofen-3-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CSC3=CC=CC=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.16
Porcentaje de pureza 95%