Learn More
Ácido benzo[b]tiofeno-3-acético, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307615 500 mg 500 miligramos
11317615 2 g 2 g
11327615 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05855.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1131-09-5 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-09-5
Fórmula molecular C10H8O2S
Peso molecular (g/mol) 192.232
Número MDL MFCD00051637
Clave InChI VFZQJKXVHYZXMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-3-acetic acid, benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thienylacetic acid, acetic acid, 3-benzo b thienyl, 2-benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-benzo b thiophen-3-ylacetic acid, benzothiophene-3-acetic acid, 2-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thiopheneacetic acid
PubChem CID 70799
Nombre IUPAC ácido 2-(1-benzotiofen-3-il)acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 500 mg
Beilstein 143357
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza ≥98%