Learn More
Benzo[b]tiofeno-2-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441770 5 g 5 g
11431770 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El Benzo[b]tiofeno-2-metano es un importante intermedio y reactivo en la síntesis orgánica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17890-56-1
Fórmula molecular C9H8OS
Peso molecular (g/mol) 164.222
Número MDL MFCD02682004
Clave InChI SUHKSQTXXZQEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxymethyl benzo b thiophene, benzo b thiophene-2-methanol, benzo b thiophen-2-ylmethanol, benzo b thiophen-2-yl-methanol, 1-benzothiophen-2-yl methanol, 1-benzothien-2-ylmethanol, 2-hydroxymethyl benzothiophene, benzothiophen-2-methanol, hydroxymethylbenzothiophene, benzothiophene-2-methanol
PubChem CID 2776335
Nombre IUPAC 1-benzotiofen-2-ilmetanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CO
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-methanol
Punto de fusión 98°C to 101°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.22
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.