Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Glass bottle; 1g
Código de producto.
10653383 Glass bottle; 1g
1 options
Código de producto. 10653383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
CAS 175135-07-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H8N2OS
Número MDL MFCD00052501
Cantidad 1g
Sinónimo benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Clave InChI ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Nombre IUPAC 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Peso molecular (g/mol) 192.24
PubChem CID 519437
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.