Learn More
Hidrazida de benzo[b]tiofeno-2-carboxílica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11377726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11377726 1 g 1 g
11387726 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11377726 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11357.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 175135-07-6 | C9H8N2OS | 192.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175135-07-6
Fórmula molecular C9H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 192.24
Número MDL MFCD00052501
Clave InChI ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-2-carbohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Punto de fusión 184°C to 187°C
Cantidad 1 g
Beilstein 153297
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 97%