Learn More
Ácido benzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484074 25 g 25 g
11464074 1 g 1 g
11474074 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12471.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6314-28-9 | C9H6O2S | 178.21 g/mol
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benzo[b]tiofeno-2-carboxílico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, agroquímicos, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Sluble en etanol, acetona y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6314-28-9
Fórmula molecular C9H6O2S
Peso molecular (g/mol) 178.21
Número MDL MFCD00051636
Clave InChI DYSJMQABFPKAQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylic acid, thionaphthene-2-carboxylic acid, tnca, benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, unii-hlr49221fq, thionapthene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylicacid
PubChem CID 95864
Nombre IUPAC ácido 1-benzotiofeno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 236°C to 242°C
Cantidad 25 g
Beilstein 124613
Índice Merck 14,9345
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.22
Porcentaje de pureza 98%