Learn More
Benzo[b]tiofeno-2-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475023 1 g 1 g
11485023 5 g 5 g
11495023 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12292.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6314-42-7 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6314-42-7
Fórmula molecular C9H7NOS
Peso molecular (g/mol) 177.221
Número MDL MFCD00052505
Clave InChI GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo b thiophene-2-carboxamide, thianaphthene-2-carboxamide, benzothiophene carboxamide, 2-benzo b thiophenecarboxamide, #
PubChem CID 237073
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-2-carboxamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)C(=O)N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4467
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.23
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.